Learn More
Acetato de plomo(II) trihidratado, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Especificaciones
Punto de fusión | 75°C |
Color | Blanco |
pH | 5.5 to 6.5 |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Cantidad | 250 g |
Nombre IUPAC | plomo(2+); diacetato; trihidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.33g/mol |
Forma física | Sólido |