missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lead(Ii) Acetate Trihydrate, ACS Reagent, 99.0 to 103.0%, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15612010
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
6080-56-4
C4H12O7Pb
379.30
MFCD00150023
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
22456
CHEBI:33112
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
6080-56-4
C4H12O7Pb
379.30
MFCD00150023
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
22456
CHEBI:33112
O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O

ACS Reagent,≥99%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 204°C
Nombre del producto químico o material Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Punto de fusión 75°C
Color Colorless
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Número UN UN1616
Beilstein 3730298
Nombre IUPAC lead(2+);diacetate;trihydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.33g/mol
Porcentaje de pureza 99.0 to 103.0%
Grado ACS Reagent
Envase Poly Bottle
Densidad 2.550g/cu.cm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'