Learn More
Acetato de plomo(II) trihidratado, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Descripción
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de plomo(II) trihidratado se utiliza como mordiente en la impresión y teñido de textiles; secador en pinturas y barnices; y como repelente de agua. También se utiliza en cosméticos y para preparar otros compuestos de plomo. Sirve como ingrediente en los tipos progresivos de tintes para colorear el cabello. Además, se utiliza en la detección del gas tóxico de sulfuro de hidrógeno.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua., alcohol y glicerol.
Notas
Se descompone por encima de 200°. Sensible al aire y a la luz. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
El acetato de plomo(II) trihidratado se utiliza como mordiente en la impresión y teñido de textiles; secador en pinturas y barnices; y como repelente de agua. También se utiliza en cosméticos y para preparar otros compuestos de plomo. Sirve como ingrediente en los tipos progresivos de tintes para colorear el cabello. Además, se utiliza en la detección del gas tóxico de sulfuro de hidrógeno.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua., alcohol y glicerol.
Notas
Se descompone por encima de 200°. Sensible al aire y a la luz. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead (II) acetate trihydrate |
Punto de fusión | 75°C |
Densidad | 2.55 |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN1616 |
Beilstein | 3730298 |
Índice Merck | 14,5397 |
Información de solubilidad | Freely soluble in water,alcohol and glycerol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.33 (325.28 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99% |