Learn More
3M™ Cinta indicadora HEALTH CARE™ Comply
Presenta un monitor de exposición que sella los paquetes con seguridad y ofrece una garantía visual de que el paquete se ha expuesto al proceso de esterilización por vapor. La cinta indicadora de vapor sin plomo para envoltorios desechables 3M™ está dotada de un fiable adhesivo de la mayor calidad.
Marca:  3M™ 7000138233
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 12916986
  • 10.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Que la tinta no contenga plomo significa que no habrá residuos peligrosos
  • El dorso elástico minimiza la cantidad de cinta desperdiciada durante la esterilización
  • No se fabrica con látex de caucho natural""
Especificaciones
Especificaciones
55 m x 18 mm
Cinta indicadora
100 paquete
55 m
Cinta indicadora
18 mm