Learn More
Lead Foil, 1.6mm (0.063 in.) thick, 30 x 30cm, >99% (Metals basis), Alfa Aesar™
Form: Approx.1630g/30 x 30cm
Marca:  Alfa Aesar 000708.KJ
Detalles adicionales : CAS : 7439-92-1 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 5 pc.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15445905
  • 719.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío
12-01-2021
7439-92-1
207.2
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
plomo
Pb
MFCD00134050
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CHEBI:27889
[Pb]
Especificaciones
Lead
7439-92-1
>99% (Metals basis)
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plomo
207.2
CHEBI:27889
Gris
5 pc.
Gray foil
Pb
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
[Pb]
Odorless
5352425
Lámina, 1,6 mm de grosor, 30 X 30 cm
Videos
SDS Documentos