Learn More
Lámina de plomo, 1,0 mm de grosor, Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049013
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
7439-92-1
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
5352425
CHEBI:27889
lead
[Pb]
7439-92-1
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
5352425
CHEBI:27889
lead
[Pb]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lead foil
Color Gris
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Peso ≈7.1/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead foil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .