Learn More
Plomo 1000 μ, g/ml, solución estándar AAS, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number p-4408563
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
CHEBI:27889
plomo
[Pb]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Pb
207.20
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
CHEBI:27889
plomo
[Pb]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lead
Cantidad 100 mL
Color Incolora
Grado Estándar AAS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %; plomo:0,1%; agua:94,9%
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Forma física Líquido