Learn More
Molecular Probes™ LDS 751
LDS 751
Marca:  Molecular Probes™ L7595
211.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 11544986
  • 317.00€ / 10 miligramos
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
LDS 751 es un colorante de ácidos nucleicos que penetra en la célula con un pico de excitación a ∼ 543 nm en ADNbc y es particularmente útil en análisis multicolor gracias a su emisión de longitud de onda larga máxima (∼ 712 nm). La unión de LDS 751 al ADNbc tiene como resultado un aumento de la fluorescencia de ∼ 20 veces.
Consulte una guía de selección para todos los ensayos de viabilidad celular para citometría de flujo.
Especificaciones
Especificaciones
Contiene 1 vial de LDS 751 (10 mg). Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
LDS 751
Fluorescente
Temperatura ambiente
Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus
543⁄712
Citómetro de flujo
Sólido
LDS 751