Learn More
Buerkle™ Botella de cuello ancho LDPE
Catalog Number p-8002304
1.43 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1500 mL
Botella estable con abertura de cuello ancha y tapón de rosca. Especialmente adecuada para productos viscosos, polvos, granulados y pastas. Cierre hermético.
  • Frasco resistente con abertura de cuello ancho y tapón de rosca
  • Especialmente adecuado para medios viscosos, polvo, gránulos y pastas
  • A prueba de fugas
  • LDPE
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón roscado
Diámetro (métrico) 40 mm
Altura (métrico) 80 mm
Dispensación a través del tapón No
Tipo de producto Frasco
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 24 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para su uso con productos alimenticios
Material LDPE
Cantidad Unidad
Transparencia Sí
Tamaño de rosca (métrico) 32 mm
Color del tapón Transparente
Closure Included Sí
Boca Ancho
Forma Redondo