Learn More
Buerkle™ Botella de cuello ancho LDPE
1.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1500 mL
Descripción
- Frasco resistente con abertura de cuello ancho y tapón de rosca
- Especialmente adecuado para medios viscosos, polvo, gránulos y pastas
- A prueba de fugas
- LDPE
Especificaciones
Material del cierre | LDPE |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Diámetro (métrico) | 48 mm |
Altura (métrico) | 95 mm |
Dispensación a través del tapón | No |
Tipo de producto | Frasco |
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 24 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para su uso con productos alimenticios |