Learn More
Buerkle™ Botellas de cuello estrecho LDPE , redondas
Botellas de uso universal para envasado, almacenamiento, para laboratorio, toma de muestras y transporte de líquidos.
Marca:  Buerkle™ 0302-0500
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455574
  • 3.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío
04-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Botellas de uso universal para envasado, almacenamiento, para laboratorio, toma de muestras y transporte de líquidos.
  • Con tapón de rosca
  • LDPE, transparente
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
LDPE
18mm
LDPE
Transparente
173mm
Redondo
Tapón roscado
500 mL
Transparente
Alimentos
25/PK
Botella de cuello estrecho
25mm
75mm
Estrecho