Learn More
Buerkle™ Botellas de cuello estrecho LDPE , redondas
.79 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Descripción
- Frascos universales para almacenamiento, envasado, laboratorio, toma de muestras, toma de muestras y transporte de líquidos.
- Con tapón de rosca
Especificaciones
Material del cierre | LDPE |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Diámetro (métrico) | 32 mm |
Altura (métrico) | 58 mm |
Dispensación a través del tapón | No |
Tipo de producto | Frasco |
Capacidad (métrico) | 20 mL |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 9 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para su uso con productos alimenticios |