Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Collapsible Containers, LDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
10 l
19 l
Descripción
- These containers nest uniformly when empty and expand readily when filled with liquid.
- They include polypropylene (PP) caps with injection-molded threads.
- Replacement caps sold separately.
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Screw Cap |
Tipo de producto | Recipiente plegable |
Capacidad (métrico) | 1 l |
Capacidad (imperial) | 33.8 oz. |
Color | Translucent |
Para utilizar con (aplicación) | Los contenedores anidan uniformemente cuando están vacíos y se expanden fácilmente cuando están llenos con líquido |
Material | LDPE |
Color de tornillo | Blanco |
Color del tapón | White |