Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Tubing
Mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0624232
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La pared interna de sílice fundida tiene una superficie lisa libre de imperfecciones
- El PEEKsil soporta la mayoría de los disolventes orgánicos y es resistente a los ácidos fuertes
- Intervalo efectivo de pH de 0 a 10
- Su flexibilidad garantiza una conexión sencilla entre columnas, detectores e inyectores
Especificaciones
Tubo de PEEKsil | |
0,15 mm | |
150 mm |
5/paq. | |
1,6 mm | |
Sílice fundida con revestimiento de polímero |