Learn More
Metacrilato de laurilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-153092
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
142-90-5
C16H30O2
254.41
MFCD00008972
GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
8906
dodecil 2-metilprop-2-enoato
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
142-90-5
C16H30O2
254.41
MFCD00008972
GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
8906
dodecil 2-metilprop-2-enoato
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lauryl methacrylate
Nombre de nota 96%
Punto de fusión -23.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8710g/mL
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Índice de refracción 1.4440 to 1.4470
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.871
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 300 to 500ppm MEHQ
Viscosidad 4.7 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.41
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido