Learn More
Heathrow Scientific™ Cryo-Tags™ láser
Estas Cryo-Tags™ láser soportan tanto las condiciones de almacenamiento criogénico a largo plazo como el almacenamiento convencional en congelador.También son químicamente inertes con un adhesivo resistente a disolventes que se adhiere a viales criogénicos, microtubos, tubos de ensayo, viales de vidrio, vasos de precipitados y gradillas metálicas.
Marca:  Heathrow Scientific™ LCRY-3020
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Código de producto. 16498770
  • 98.10€ / paquete de 240
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistencia a la temperatura:−De 196 a 150 °C
  • Fase de líquido y vapor LN2, baños de agua a 100 °C y esterilización en autoclave y estufas moderadas a 150 °C
  • Químicamente inertes, resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos
  • Se adhieren a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales sin desprenderse, agrietarse ni degradarse
  • Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
  • Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
  • La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
  • 20 hojas por paquete
  • Esterilizables en autoclave
  • Desechables
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Blanco
Etiqueta criogénica
4
240
76,2 x 50,8 mm (3 x 2 in)
Acrílico
Hoja
No estéril
12
De -196 °C a +150 °C