Learn More
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Low Temperature Labels
Resists cracking, peeling, and degrading. Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Low Temperature Labels expand and contract with temperature fluctuations.
Marca: Heathrow Scientific™ HEALCRY-1700-B
99.75 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Resistencia a la temperatura: De -196 °C a 150 °C.
- Fase de líquido y vapor LN2, baños de agua a 100 °C y esterilización en autoclave y estufas moderadas a 150 °C
- Químicamente inertes, resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos.
- Se adhieren a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales sin desprenderse, agrietarse ni degradarse
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
- 20 hojas por paquete
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Azul | |
Una | |
5 | |
De un solo uso | |
1700/Paq. | |
De -196 °C a +150 °C | |
33 mm |
Acrílico | |
Poliolefina | |
Tubos de 1,5 mL | |
85 | |
20 hojas/paquete | |
Rectángulo | |
33 x 13 mm | |
13 mm |