Learn More
SCAT Filtro de aire de escape para bidones
Los filtros de escape SCAT para bidones/cuerpos ofrecen una protección óptima contra los vapores y gases que pueden escaparse a través de bidones abiertos.
Marca: SCAT 108987
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Estos filtros de aire de escape SCAT están especialmente diseñados para bidones y recipientes grandes en los que se debe garantizar un mayor flujo de aire sin comprometer el rendimiento del filtro.- Protección fiable del aire respirable en salas cerradas y, por tanto, de la salud de los empleados
- Garantía de la máxima calidad y seguridad de los laboratorios y la manipulación de productos químicos altamente volátiles
- Contienen granulado de carbono activado de alta calidad, que tiene el efecto de absorción más alto y duradero en la vida útil garantizada. Los filtros de aire de escape SCAT están disponibles en tamaños XL (recomendado para recipientes de hasta 100 l y una vida útil de 6 meses) y XXL (recomendado para recipientes de 100 l y superiores y una vida útil de 12 meses).
- Un indicador siempre muestra el tiempo restante hasta el siguiente cambio de filtro. Mediante el uso de adaptadores, se pueden conectar fácilmente todos los tamaños de rosca.
Especificaciones
Filtro de escape | |
Rosca doble R de 5,08 cm (2 pulg) BSP/G de 5,08 cm (2 pulg) + Tri-Sure de 5,08 cm (2 pulg) | |
2 XL | |
Sistemas de escape de aire |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Filtro de escape XXL, para cuerpos, rosca doble R de 5,08 cm (2 pulg) BSP/G 5,08 cm (2 pulg) (m) + Tri-Sure de 5,08 cm (2 pulg) (m), con protección contra salpicaduras, vida útil de 12 meses | |
1 filtro, protección contra salpicaduras, indicador de cambio | |
Cuerpos y bidones |