Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de coactivadores de TR-FRET RAR beta LanthaScreen™, cabra
Kit de ensayo de coactivadores de TR-FRET RAR beta LanthaScreen™, cabra
Marca: Invitrogen™ PV4688
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Este kit contiene anticuerpo de cabra Tb-anti-GST; los demás componentes del kit son los mismos que los del kit A15137:El kit de ensayo de coactivadores de TR-FRET RAR (receptor de ácido retinoico) beta LanthaScreen™ proporciona un método sensible y sólido para la detección de alto rendimiento de los posibles ligandos del RAR beta como agonistas de reclutamiento del coactivador dependiente de ligando. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un dominio de unión a ligando del RAR (RAR-LBD) marcado con una etiqueta glutatión-S-transferasa (GST), en un formato de ensayo homogéneo para «mezclar y leer».
Cuando se realiza el ensayo de coactivadores de TR-FRET RAR beta LanthaScreen™ en modo agonista para identificar compuestos agonistas, se añade RAR beta-LBD a los compuestos problema ligandos, seguido de la adición de una mezcla de fluoresceína-péptido coactivador y anticuerpo anti-GST marcado con Tb. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación 520 nm/495 nm de TR-FRET y se puede utilizar para determinar la EC50 a partir de una curva de dosis-respuesta del compuesto. Basado en la biología de la interacción de RAR beta-péptido coactivador, esta EC50 del ligando es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar el péptido coactivador (figura 1).
Contenido y almacenamiento:
El kit de ensayo de coactivadores de TR-FRET RAR beta LanthaScreen™ contiene proteína RAR beta-LBD (GST), péptido coactivador SRC2-2 marcado con fluorescencia, anticuerpo anti-GST marcado con Tb y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (- 80 °C, - 20 °C o + 4 °C).
Especificaciones
FITC (fluoresceína), Tb (terbio) | |
Fluorescente | |
Proteína RAR beta-LBD (GST), péptido coactivador SRC2-2 marcado con fluorescencia, anticuerpo anti-GST marcado con Tb y tampones | |
Para uso exclusivo en investigación (RUO) | |
De -68 °C a -85 °C | |
Kit de ensayo de coactivadores de RAR beta TR-FRET LanthaScreen™ |
Kit de ensayo de coactivadores de TR-FRET RAR beta LanthaScreen™, 800 ensayos de 20 μl, formato de placa de 384 pocillos, FITC (fluoresceína), tipo de colorante Tb (terbio), método de detección fluorescente, técnica TR-FRET, para farmacología y biofarmacología, identificación de dianas y secuencias líder | |
Lector de microplacas | |
Ensayos de 800 x 20 μL | |
Placa de 384 pocillos | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivos y secuencias líder, biología de receptores nucleares, ensayos de receptores nucleares bioquímicos, interacción del corregulador de receptores nucleares |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.