Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma Coactivator Assay Kit, rabbit
Kit de ensayo de coactivador gamma LanthaScreen™ TR-FRET PPAR de conejo
Marca:  Invitrogen™ A15126
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Código de producto. 15329736
  • 1980.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Este kit contiene anticuerpo TB-Anti-GST de conejo; los otros componentes del kit son los mismos que el kit PV4548:
El kit de ensayo de coactivador gamma LanthaScreen™ TR-FRET PPAR proporciona un método sensible y sólido para la detección de alto rendimiento de los potenciales ligandos gamma PPAR como agonistas o antagonistas del reclutamiento de coactivadores dependientes de ligandos. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un receptor gamma activado por proliferadores de peroxisoma (PPAR gamma-LBD) que se etiqueta con glutatión-S-transferasa (GST) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Modo agonista:
para ejecutar el ensayo de coactivador LanthaScreen™ TR-FRET ER del receptor gamma activado por proliferadores de peroxisoma en modo agonista (para identificar compuestos agonistas), se añade PPAR gamma-LBD a los compuestos de ensayo de ligando, seguido de la adición de una mezcla de péptido coactivador de fluoresceína y anticuerpo Tb-anti-GST. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación de emisión TR-FRET 520:495 y se utiliza para determinar la EC50 a partir de una curva de respuesta de dosis del compuesto. Basado en la biología de la interacción del péptido gamma-coactivador PPAR, este ligando EC50 es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar el péptido coactivador (figura 1).
Modo antagonista:
cuando se ejecuta el ensayo de coactivador LanthaScreen™ TR-FRET ER del receptor gamma activado por proliferadores de peroxisoma en modo antagonista (para identificar compuestos antagonistas), se añade PPAR gamma-LBD a los compuestos de ensayo de ligando, seguido de la adición de una mezcla de péptido coactivador de fluoresceína agonista y anticuerpo Tb-anti-GST. La concentración de agonista utilizada en este modo es la concentración de EC80 determinada por la primera ejecución del ensayo en modo agonista (figura 2).
Contenido y almacenamiento:
El kit de ensayo de coactivador alfa LanthaScreen™ TR-FRET PPARγ contiene proteína PPAR gamma-LBD (GST), péptido coactivador TRAP220/DRIP-2 marcado con fluorescencia, anticuerpo Tb-anti-GST y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C).
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Fluorescente
Placa de 384 pocillos
Ensayo bioquímico
TR-FRET (actividad)
Ensayo de receptor nuclear, TR-FRET
Kit de ensayo de coactivadores TR-FRET PPAR Gamma
Tb (terbio)
Lector de microplacas
Anticuerpo TB-anti-GST (Rabbit): Almacenar a -20 °C
PPAR gamma-LBD, GST: Almacenar a -80 °C
Péptido coactivador de fluoresceína: Almacenar a -20 °C
Tampón F corregulador TR-FRET: Almacenar a 4 °C
1M DTT: Almacenar a -20 °C o -80 °C.
Receptores nucleares
LanthaScreen™
PPAR Gamma