Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET LXR beta Coactivator Assay Kit, rabbit
Kit de ensayo de coactivador beta LanthaScreen™ TR-FRET LXR (conejo)
Marca: Invitrogen™ A15129
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Este kit contiene anticuerpo TB-Anti-GST de conejo; los otros componentes del kit son los mismos que el kit PV4658:El ensayo de coactivador beta LanthaScreen™ TR-FRET LXR (receptor X del hígado) proporciona un método sensible y sólido para la detección de alto rendimiento de los potenciales ligandos beta LXR como agonistas del reclutamiento de coactivadores. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un dominio de unión al ligando beta (LBD) de LXR que está marcado con glutatión-S-transferasa (GST), en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Cómo funciona:
En el ensayo de coactivador beta LanthaScreen™ TR-FRET LXR, se añade LXR beta-LBD a los compuestos de prueba de ligando seguido de la adición de una mezcla del péptido coactivador de fluoresceína y anticuerpo anti-GST marcado con TB. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 nm/495 nm y se puede utilizar para determinar la EC50 a partir de una curva de respuesta de dosis del compuesto. Basado en la biología de la interacción del péptido beta-coactivador LXR, este ligando EC50 es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar el péptido coactivador (Figura 1).
Contenido y almacenamiento:
™ El kit de ensayo de coactivador beta LanthaScreen TR-FRET LXR contiene proteína LXR beta-LBD (GST), péptido coactivador D22 marcado con fluorescencia, anticuerpo anti-GST marcado con TB y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C).
Especificaciones
Verde | |
Fluorescente | |
Placa de 384 pocillos | |
Ensayo bioquímico | |
TR-FRET (actividad) | |
Ensayo de receptor nuclear, TR-FRET | |
Kit de ensayo de coactivadores TR-FRET LXR Beta |
Tb (terbio) | |
Lector de microplacas | |
Anticuerpo TB-anti-GST (conejo): Almacenar a -20 °C LXR beta-LBD, GST: Almacenar a -80 °C Péptido coactivador de fluoresceína: Almacenar a -20 °C Tampón corregulador TR-FRET: Almacenar a 4 °C 1M DTT: Almacenar a -20 °C o -80 °C |
|
Receptores nucleares | |
LanthaScreen™ | |
LXR Beta |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.