Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de coactivadores de FXR TR-FRET LanthaScreen™, conejo
Kit de ensayo de coactivadores de FXR TR-FRET LanthaScreen™, conejo
Marca:  Invitrogen™ A15140
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Código de producto. 15313806
  • 1964.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Este kit contiene anticuerpos Tb-anti-GST de conejo; otros componentes del kit son iguales a los del kit PV4833:
El kit de ensayo de coactivadores de FXR (receptor X fernesoide) TR-FRET LanthaScreen™ proporciona un método sensible y robusto para la detección de alto rendimiento de los posibles ligandos de FXR como agonistas del reclutamiento de coactivadores. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un dominio de unión a ligando de la FXR (FXR-LBD) marcado con una etiqueta glutatión-S-transferasa (GST), en un formato de ensayo homogéneo para «mezclar y leer».
Para el ensayo:
Cuando se realiza el ensayo de coactivadores de TR-FRET FXR LanthaScreen™ en modo agonista, se añade FXR-LBD a los compuestos problema ligandos, seguido de la adición de una mezcla de fluoresceína-péptido coactivador y anticuerpo anti-GST marcado con Tb. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación 520 nm/495 nm de TR-FRET y se utiliza para determinar la EC50 a partir de una curva de dosis-respuesta del compuesto. Basado en la biología de la interacción de FXR-péptido coactivador, la EC50 del ligando es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar el péptido coactivador (figura 1).
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Fluorescente
Anticuerpos Tb-anti-GST (conejo), FXR-LBD, GST, péptido coactivador de fluoresceína, tampón corregulador TR-FRET G, DTT 1 M
Para uso exclusivo en investigación (RUO)
-80 °C/-20 °C/4 °C
Kit de ensayo de coactivadores de FXR TR-FRET LanthaScreen™
Kit de ensayo de coactivadores de FXR TR-FRET LanthaScreen™, 800 ensayos de 20 μl, verde, formato de placa de pocillos de 384 pocillos, tipo de colorante Tb (terbio), método de detección fluorescente, técnica TR-FRET, para farmacología y biofarmacología, identificación y validación de objetivos y secuencias líder
Lector de microplacas
Ensayos de 800 x 20 μL
Placa de 384 pocillos
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivos y secuencias líder, biología de receptores nucleares, ensayos de receptores nucleares bioquímicos, interacción del corregulador de receptores nucleares