Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de coactivadores de CAR TR-FRET LanthaScreen™, conejo
Kit de ensayo de coactivadores de CAR TR-FRET LanthaScreen™, conejo
Marca:  Invitrogen™ A15141
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Código de producto. 15323806
  • 1964.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Este kit contiene anticuerpos Tb-anti-GST de conejo; otros componentes del kit son iguales a los del kit PV4836:
El ensayo de coactivadores del receptor androstano constitutivo (CAR) TR-FRET LanthaScreen™ proporciona un método sensible y robusto para la detección de alto rendimiento (HTS) de los posibles ligandos de CAR como agonistas del reclutamiento de coactivadores dependientes de ligando o agonistas inversos del desplazamiento de coactivadores dependientes de ligando. El kit utiliza un anticuerpo anti-GST etiquetado con terbio, un péptido coactivador etiquetado con fluoresceína y un dominio de unión a ligando de CAR (CAR-LBD) marcado con glutatión-S-transferasa (GST), en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.
Para el ensayo:
Cuando se realiza el ensayo de coactivadores de CAR TR-FRET LanthaScreen™, se añade CAR-LBD a los compuestos problema de ligandos, seguido de la adición de una mezcla de péptido coactivador de fluoresceína y anticuerpo anti-GST etiquetado con terbio. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 nm/495 nm y se puede utilizar para determinar la EC50 a partir de una curva de dosis-respuesta del compuesto. Conforme a la biología de la interacción entre el péptido coactivador de CAR, la EC50 de este ligando es un valor compuesto que representa la cantidad de ligando necesaria para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y reclutar o desplazar el péptido coactivador (figuras 1 y 2).
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Fluorescente
Anticuerpos Tb-anti-GST (conejo), CAR-LBD, GST, péptido coactivador de fluoresceína, tampón corregulador TR-FRET G, DTT 1 M
Para uso exclusivo en investigación (RUO)
-80 °C/-20 °C/4 °C
Kit de ensayo de coactivadores de CAR TR-FRET LanthaScreen™
Kit de ensayo de coactivadores de CAR TR-FRET LanthaScreen™, 800 ensayos de 20 μl, verde, formato de placa de pocillos de 384 pocillos, tipo de colorante Tb (terbio), método de detección fluorescente, técnica TR-FRET, para farmacología y biofarmacología, identificación y validación de objetivos y secuencias líder
Lector de microplacas
Ensayos de 800 x 20 μL
Placa de 384 pocillos
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivos y secuencias líder, biología de receptores nucleares, ensayos de receptores nucleares bioquímicos, interacción del corregulador de receptores nucleares