Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate
Quelato Tb reactivo a tioles LanthaScreen™
Marca: Thermo Scientific™ PV3580
Detalles adicionales : Peso : 0.05250kg
Descripción
- Como parte de la caja de herramientas LanthaScreen™ TR-FRET de reactivos de ensayo, el reactivo de etiquetado de quelato Tb reactivo a tiol de LanthaScreen™ está disponible para el desarrollo de ensayos.
- El grupo de maleimida reactivo a tiol puede conjugarse con prácticamente cualquier péptido o proteína que contenga una o más fracciones de tiol accesibles, como el grupo de tiol encontrado en un residuo de cisteína.
- La transferencia de energía del donante de terbio a un aceptor adecuado, como la fluoresceína, se detecta fácilmente mediante el control de un aumento de la intensidad de fluorescencia del aceptor.
- Consulte la guía del usuario para obtener un protocolo basado en la aplicación para péptidos o proteínas que contienen cisteína.
Especificaciones
10 μg | |
Los reactivos de etiquetado LanthaScreen™ TR-FRET se suministran liofilizados. Deben almacenarse a -20 °C, con desecante y protegidos de la luz. Después de la reconstitución, los quelatos de terbio lantanida deben almacenarse en hielo y usarse en el mismo día. | |
LanthaScreen™ |
Quelato Tb reactivo a tioles | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.