Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Thiol Reactive Tb Chelate
Quelato Tb reactivo a tioles LanthaScreen™
364.00€ - 14520.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Quelato Tb reactivo a tioles |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Los reactivos de etiquetado LanthaScreen™ TR-FRET se suministran liofilizados. Deben almacenarse a -20 °C, con desecante y protegidos de la luz. Después de la reconstitución, los quelatos de terbio lantanida deben almacenarse en hielo y usarse en el mismo día. |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Línea de productos | LanthaScreen™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11543467
|
Thermo Scientific™
PV3580 |
10 μg |
364.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10082552
|
Thermo Scientific™
PV3578 |
1 mg |
14520.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11533467
|
Thermo Scientific™
PV3579 |
100 μg |
2005.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Como parte de la caja de herramientas LanthaScreen™ TR-FRET de reactivos de ensayo, el reactivo de etiquetado de quelato Tb reactivo a tiol de LanthaScreen™ está disponible para el desarrollo de ensayos.
- El grupo de maleimida reactivo a tiol puede conjugarse con prácticamente cualquier péptido o proteína que contenga una o más fracciones de tiol accesibles, como el grupo de tiol encontrado en un residuo de cisteína.
- La transferencia de energía del donante de terbio a un aceptor adecuado, como la fluoresceína, se detecta fácilmente mediante el control de un aumento de la intensidad de fluorescencia del aceptor.
- Consulte la guía del usuario para obtener un protocolo basado en la aplicación para péptidos o proteínas que contienen cisteína.
Especificaciones
Quelato Tb reactivo a tioles | |
Los reactivos de etiquetado LanthaScreen™ TR-FRET se suministran liofilizados. Deben almacenarse a -20 °C, con desecante y protegidos de la luz. Después de la reconstitución, los quelatos de terbio lantanida deben almacenarse en hielo y usarse en el mismo día. | |
Hielo seco | |
LanthaScreen™ |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.