Learn More
LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin
LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin
570.00€ - 2265.00€
Especificaciones
Conjugado Terbium (Tb)
Contenido y almacenamiento Terbium-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Método de detección Fluorescent
Excitación/emisión 340⁄490, 520
Para utilizar con (equipo) Microplate Reader
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11505016
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
PV4375
5μg
570.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
11515016
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
PV4376
25μg
2265.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ubiquitin has been labeled with the LanthaScreen™ Terbium chelate for use in high throughput assays to monitor protein ubiquitination. Due to the method used to label the ubiquitin protein, all of the lysines with the protein are available for further conjugation to form poly-ubiquitin chains.
For use in combination with FRET acceptors including Fluorescein-ubiquitin (PV4377) or a fluorescein-labeled antibody.
Especificaciones
Especificaciones
Terbium (Tb)
Fluorescent
Microplate Reader
Lanthanide Chelates
Dry Ice
TR-FRET
LanthaScreen™
Terbium-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
340⁄490, 520
Tb (Terbium)
End Point
Protein-Based Substrate
Liquid
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.