Learn More
LanthaScreen™ Tb-PY20 Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-PY20 Antibody Kit
848.00€ - 12890.00€
Especificaciones
Peso molecular del antígeno | 150kDa |
---|---|
Envase | 1 Kit(s) |
Primario o secundario | Primary |
Contenido y almacenamiento | –20°C |
Conjugado | Tb (Terbium)/FITC/Lanthanide Chelates |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11553457
|
Invitrogen
PV3552 |
25 μg |
848.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10042672
|
Invitrogen
PV3553 |
1 mg |
12890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
A general reagent to monitor tyrosine kinase activity, the pY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate.For use in combination with Fluorescein-poly-GT (PV3610) or Fluorescein-poly-GAT (PV3611) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Especificaciones
150kDa | |
Primary | |
Tb (Terbium)/FITC/Lanthanide Chelates |
1 Kit(s) | |
–20°C | |
RUO, RUO |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.