missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LanthaScreen™ Tb-pERM (pLRRKtide) Antibody
LanthaScreen™ Tb-pERM (pLRRKtide) Antibody
4130.00€ - 20210.00€
Especificaciones
Antígeno | Serine/threonine kinase |
---|---|
Concentración | 0.52mg/mL |
Peso molecular del antígeno | 150kDa |
Envase | 1 Each |
Primario o secundario | Primary |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10402175
|
Invitrogen
PV4897 |
25 μg |
4130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10749135
|
Invitrogen
PV4898 |
1 mg |
20210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
A phospho specific antibody directed to the ezrin⁄radixin⁄moesin (ERM) peptide that is a substrate for LRRK2 (Leucine-rich repeat kinase 2) and LRRK2 mutants. Mutations in LRRK2 have been found to be related to late-onset Parkinson's disease.For use in combination with the Fluorescein-ERM (LRRKtide) substrate (PV4901) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Especificaciones
Serine/threonine kinase | |
150kDa | |
Primary | |
Kinase Assay | |
Liquid |
0.52mg/mL | |
1 Each | |
–20°C | |
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates | |
RUO, RUO |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.