Learn More
LanthaScreen™ Tb-peIF2a (pSer52) Antibody
LanthaScreen™ Tb-peIF2a (pSer52) Antibody
4175.00€ - 20210.00€
Especificaciones
Antígeno | Serine/threonine kinase |
---|---|
Concentración | 0.47mg/mL |
Envase | 1 Each |
Primario o secundario | Primary |
Contenido y almacenamiento | –20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10013574
|
Invitrogen
PV4815 |
25 μg |
4175.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10023574
|
Invitrogen
PV4816 |
1 mg |
20210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The alpha subunit of Eukaryotic initiation factor 2 (eIF2alpha) plays a key regulatory role in protein synthesis. In response to a cellular stress, phosphorylation of eIF2alpha at Ser52 occurs by the EIF2AK family of kinases including PERK (EIF2AK3) and PKR (EIF2AK2) to prohibit the initiation of protein synthesis.For use in combination with the GFP-EIF2alpha physiological protein substrate (PV4809) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Especificaciones
Serine/threonine kinase | |
1 Each | |
–20°C | |
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates | |
RUO, RUO |
0.47mg/mL | |
Primary | |
Kinase Assay | |
Liquid |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.