Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb Emission Filters, 15 mm
Filtros de emisión LanthaScreen™ Tb, 15 mm
Marca:  Invitrogen™ PV00315
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Código de producto. 10655865
  • 582.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Un conjunto de dos filtros de emisión (diámetro = 15 mm) para su uso con los ensayos y productos LanthaScreen™ Tb: Filtro de 495 nm con paso de banda de 10 nm y filtro de 520 nm con ancho de banda de 25 nm.
Para usar principalmente con el lector de placas Perkin Elmer EnVision™. Los soportes de filtros vacíos Perkin Elmer EnVision™ son necesarios para montar los filtros (n.º de cat. de Perkin Elmer 2100-8110, 10 soportes de filtros vacíos con código de barras para filtros personalizados más anillos de bloqueo).
Si necesita ayuda para configurar su instrumento, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica en Norteamérica a través del +1 760 603 7200, x40266.
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de emisión
LanthaScreen™
15 mm
Quelatos de lantánidos
Lector de microplacas
Conjunto de dos filtros, enviados y almacenados a temperatura ambiente
495/520 nm
Temperatura ambiente