Learn More
LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] Antibody
LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] Antibody
4160.00€ - 20370.00€
Especificaciones
Antígeno | Ser/Thr kinases |
---|---|
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Tb (Terbium) |
Estado normativo | RUO, RUO |
Primario o secundario | Primary |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10033904
|
Invitrogen
PV5128 |
25 μg |
4160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10083614
|
Invitrogen
PV5129 |
1 mg |
20370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
The p53 tumor suppressor protein is an essential component of many different signaling pathways. The LanthaScreen™ antibody detects the phosphorylation of p53 at Ser15 by a range of kinases including DNA-PK, ATM, and ATR.For use in combination with the Fluorescein-p53 (Ser15) peptide substrate (PV5132) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spezifikation
Ser/Thr kinases | |
Tb (Terbium) | |
Primary | |
150kDa |
Monoclonal | |
RUO, RUO | |
–20°C | |
1 Each |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.