Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate
LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate
Marca:  Invitrogen™ PV3581
Detalles adicionales : Peso : 0.05250kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10595343
  • 17870.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Como parte de la caja de herramientas TR-FRET de LanthaScreen™ de reactivos de ensayo, el reactivo de etiquetado de quelato Tb reactivo a aminas de LanthaScreen™ está disponible para el desarrollo de ensayos. El grupo de isotiocianato, reactivo a la amina, se conjuga con prácticamente cualquier péptido o proteína que contenga una o más fracciones de las aminas accesibles, como el grupo de aminas que se encuentra en un residuo de lisina o un grupo aminoterminal no modificado de un péptido o una proteína. Los oligonucleótidos de ADN modificados con amina también pueden etiquetarse. La transferencia de energía del donante de terbio a un aceptor adecuado, como la fluoresceína, se detecta fácilmente mediante el control de un aumento de la intensidad de fluorescencia del aceptor. Consulte la guía del usuario para consultar los protocolos basados en aplicaciones para el etiquetado de péptidos que contienen grupos aminos libres, oligonucleótidos modificados con aminas y anticuerpos IgG.
Especificaciones
Especificaciones
Quelato Tb reactivo a aminas de LanthaScreen™, 1 mg, Peso molecular 1050,88 g/mol, ≥90 % por pureza de HPLC, almacénese a –20 °C, utilizado para el sector farmacéutico y biofarmacéutico, identificación y validación de objetivos y secuencias líder
1 mg
Los reactivos de etiquetado TR-FRET de LanthaScreen™ se suministran liofilizados.
≥90 % por HPLC
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivos y secuencias líder, desarrollo de ensayos TR-FRET
Quelato de Tb reactivo a aminas LanghaScreen™
1050,88g/mol
de -20 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.