Learn More
Varilla de lantano, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313828
74.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7439-91-0
La
138.91
MFCD00011066
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
23926
CHEBI:33336
lantano
[La]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7439-91-0
La
138.91
MFCD00011066
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
23926
CHEBI:33336
lantano
[La]
Forma: Aprox. 0,20 g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lanthanum
Color Plata-blanco
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Silvery-white rod
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Cantidad 10 mm
Formulario ≈0,20 g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado