Learn More
Alfa Aesar™ Lanthanum, plasma standard solution, Specpure™, La 10,000μg/mL
Marca: Alfa Aesar™ 014429.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. | 500mL |
---|
MFCD00011066 |
Especificación
Lanthanum plasma standard solution | |
MFCD00011066 | |
La2O3 in 5% HNO3 | |
Specpure™ |
La 10000μg/mL | |
UN3264 | |
Liquid | |
500mL |