Learn More
Alfa Aesar™ Lanthanum nitrate, Releasing Agent Solution, Specpure™
Marca:  Alfa Aesar™ 039035.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446295
  • 204.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
23-12-2020
MFCD00149751
Especificaciones
Lanthanum Nitrate Releasing Agent Solution
UN3264
Liquid
500mL
MFCD00149751
1% La (as La2O3) in 2% HNO3
Specpure™
Videos
SDS Documentos