Learn More
Trifluorometanosulfonato de lantanano(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756651
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
52093-26-2
C3F9LaO9S3
586.1
MFCD00077560
WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
2733938
lantano(3+);trifluorometanosulfonato
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
52093-26-2
C3F9LaO9S3
586.1
MFCD00077560
WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
2733938
lantano(3+);trifluorometanosulfonato
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Color De blanco a beige
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.1
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.7
Densidad 1.7000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.