Learn More
Lanthanum(III) sulfide, Orange powder, 99% (REO), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 022655.04
Detalles adicionales : CAS : 12031-49-1 Peso : 0.00200kg Transport : UN number : 3134 Chem class : 4.3 Pack group : III
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11378077
  • 95.00€ / 2 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
12031-49-1
373.991
YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N
165996
[S-2].[S-2].[S-2].[La+3].[La+3]
La2S3
MFCD00016168
lanthanum sulfide, dilanthanum trisulfide, dilanthanum trisulphide, lanthanum sesquisulfide, lanthanum 3+ sulfide, lanthanum sulfide la10s15, lanthanum disulfide, lanthanum 3+ trisulfide
lanthanum(3+);trisulfide
Especificaciones
Lanthanum(III) sulfide
99% (REO)
MFCD00016168
YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N
lanthanum(3+);trisulfide
165996
Powder
Orange
12031-49-1
La2S3
lanthanum sulfide, dilanthanum trisulfide, dilanthanum trisulphide, lanthanum sesquisulfide, lanthanum 3+ sulfide, lanthanum sulfide la10s15, lanthanum disulfide, lanthanum 3+ trisulfide
[S-2].[S-2].[S-2].[La+3].[La+3]
373.991
374.02
Like rotten eggs
2g
Videos
SDS Documentos