Learn More
Sulfato de lantano(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080526
74.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10099-60-2
La2O12S3
565.979
MFCD00011070
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
159259
lantano(3+);trisulfato
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10099-60-2
La2O12S3
565.979
MFCD00011070
VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
lanthanum sulfate, sulfuric acid, lanthanum 3+ salt 3:2, dilanthanum 3+ trisulphate, lanthanum iii sulfate 2:3, dilanthanum 3+ trisulfate, lanthansulfat, lanthanum sulphate, lanthanum 3+ trisulfate, 2la.3so4, lanthanum iii sulfatehydrate
159259
lantano(3+);trisulfato
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[La+3].[La+3]
Used for atomic weight determinations for lanthanum. Also used as catalyst and in electronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lanthanum (III) sulfate
Punto de fusión 1150°C (decomposition)
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,5363
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 566
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.60 g/mL