Learn More
Alfa Aesar™ Lanthanum(III) phosphate hydrate, 99.99% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 041990.14
Detalles adicionales : CAS : 14913-14-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374987
  • 166.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
14913-14-5
MFCD00150248
Especificación
Lanthanum(III) phosphate hydrate
(REO)
233.88 (Anhydrous)
99.99%
White
14913-14-5
MFCD00150248
Lumps
Odorless
25g