Learn More
Óxido de lantano(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10398843
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
1312-81-8
La2O3
325.82
MFCD00011071
1312-81-8
La2O3
325.82
MFCD00011071
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 4200.0°C
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) oxide
Punto de fusión 2315.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Azul
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (La2O3) TREO base
Fórmula lineal La2O3
Índice Merck 15, 5414
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Pérdida por ignición 3.0 % max. (1000°C)