Learn More
Lanthanum(III) oxide, 99.9% (REO), Alfa Aesar™, REacton™
Marca:  Alfa Aesar 011272.36
Detalles adicionales : CAS : 1312-81-8 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376348
  • 118.00€ / 500 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
1312-81-8
La2O3
MFCD00011071
Lanthanum trioxide, Lanthanum sesquioxide
Especificación
Lanthanum(III) oxide
99.9% (REO)
MFCD00011071
Lanthanum trioxide, Lanthanum sesquioxide
Powder/Lump
White
1312-81-8
La2O3
White powder/lump
325.82
Odorless
500g