Learn More
Óxido de lantano(III), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11308788
158.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1312-81-8
MFCD00011071
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1312-81-8
MFCD00011071
Para deposición al vacío
Lanthanum(III) oxide is used for vacuum deposition. It is also acts as a precursor to LAMOX fast ion conductors. It is also employed in the manufacture of special alloys, optical glass and refractory materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 4200°C
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) oxide
Punto de fusión 2307°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,5363
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in dilute mineral acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.51 g/mL