Learn More
Alfa Aesar™ Lanthanum(III) hydroxide, 99.95% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 043123.18
Detalles adicionales : CAS : 14507-19-8 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314798
  • 52.70€ / 50 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
14507-19-8
La(OH)3
MFCD00016160
lanthanum hydroxide, la oh 3, lanthanum hydroxide van, lanthanum 3+ trihydroxide, acmc-1c707, lanthanum 3+ ion trihydroxide, lanthanum iii hydroxide trace rare earth metals basis 50g
Especificación
Lanthanum (III) hydroxide
(REO)
MFCD00016160
189.93
99.95%
White
14507-19-8
La(OH)3
lanthanum hydroxide, la oh 3, lanthanum hydroxide van, lanthanum 3+ trihydroxide, acmc-1c707, lanthanum 3+ ion trihydroxide, lanthanum iii hydroxide trace rare earth metals basis 50g
Powder
Odorless
50g