Learn More
Fluoruro de lantano (III), anhidro, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316928
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13709-38-1
F3La
195.90
MFCD00011073
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) trifluoride
[F-].[F-].[F-].[La+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13709-38-1
F3La
195.90
MFCD00011073
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) trifluoride
[F-].[F-].[F-].[La+3]
Lanthanum fluoride, anhydrous is employed extensively in the preparation and study of fluoride glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) fluoride
Punto de fusión 1493°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Masas
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal LaF3
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in strong mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.936 g/mL