Learn More
Alfa Aesar™ Lanthanum(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 035731.14
Detalles adicionales : CAS : 10099-58-8 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308607
  • 180.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ampouled under argon
Especificaciones
10099-58-8
MFCD00011068
Especificaciones
Lanthanum(III) chloride
10099-58-8
MFCD00011068
14,5363
Granular
3.842g/mL
Ampule
1,000°C
860°C
Ultra dry
(REO)
UN3077
245.27
99.99%
Odorless
Hygroscopic
White
25g