Learn More
Lanthanum(III) chloride heptahydrate, Puriss. p.a., ≥99%, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7122054
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
100 g
6 x 1 Ea.
6 x 100 g
Envase:
Ampolla
Frasco de polietileno
10025-84-0
10025-84-0
for 1L standard solution
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Fórmula lineal LaCl3 · 7H2O
Número MDL MFCD00149756
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Nombre IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
Peso molecular (g/mol) 371.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.37g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de polietileno