Learn More
2-Metoxietóxido de lantano(III), 99,9 % (REO), 5 % p/v en 2-metoxietanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11319098
446.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
115685-56-8
MFCD00210619
lanthanum iii 2-methoxyethoxide, lanthanum tris 1-methoxyethan-1-olate, acmc-20akoi, lanthanum 3+ ion tris 1-methoxyethanolate
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
115685-56-8
MFCD00210619
lanthanum iii 2-methoxyethoxide, lanthanum tris 1-methoxyethan-1-olate, acmc-20akoi, lanthanum 3+ ion tris 1-methoxyethanolate
Preparación de películas delgadas de óxido de lantano mediante el método sol-gel
Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide is used in the preparation of lanthanum oxide thin films by the Sol-Gel method
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lanthanum (III) 2-methoxyethoxide
Color Amarillo
Densidad 0.96 g/mL
Punto de ebullición 124°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal La(OCH2CH2OCH3)3
Cantidad 100 mL
Número UN UN1188
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.17
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v en 2-metoxietanol
Forma física Líquido