Learn More
Cloruro de lantano, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756649
60.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10099-58-8
Cl3La
245.26
MFCD00011068
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10099-58-8
Cl3La
245.26
MFCD00011068
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1000.0°C
Nombre del producto químico o material Lanthanum chloride
Punto de fusión 860.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal LaCl3
Índice Merck 15,5414
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.26
Porcentaje de pureza 99.9%