Learn More
Cloruro de Lantano, 7, -hidrato, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
385.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Descripción
- Para la mejora de la llama en la espectroscopia de absorción atómica
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lanthanum Chloride |
Nombre de nota | 7-Hydrate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.38 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
Cantidad | 100 g |