Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Labels
Durable laminated polyester warning safety labels for marking pipes and safety signs. Brady™ Laminated Polyester Warning Safety Labels are affixable with a permanent acrylic adhesive.
Marca: Brady™ 826610
Detalles adicionales : Peso : 0.08400kg
Descripción
- Poliéster laminado.
- Negro sobre amarillo para una alta visibilidad.
- Adhesivo acrílico permanente.
Especificaciones
ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE, cumplimiento de la normativa medioambiental ROHS | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,024 mm | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales | |
Etiquetas de seguridad de advertencia |
Satinado | |
1 unidad | |
Poliéster laminado | |
22 mm | |
25 mm | |
Triangular | |
Señales de advertencia | |
Negro sobre amarillo |